Learn More
Chloridazone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chloridazon |
| CAS | 1698-60-8 |
| Formule moléculaire | C10 H8 Cl N3 O |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 5-Amino-4-chloro-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone, 1-Phenyl-4-amino-5-chloro-6(1H)-pyridazinone, 1-Phenyl-4-amino-5-chloro-6-pyridazone, 1-Phenyl-4-amino-5-chloropyridazin-6-one, 1-Phenyl-4-amino-5-chloropyridazone-6, 1-Phenyl-4-amino-5-chlorpyridaz-6-one, 4-Amino-5-chloro-1-phenyl-6-pyridazinone, 4-Amino-5-chloro-1-phenyl-6-pyridazone, 4-Amino-5-chloro-1-phenylpyridazone, 5-Amino-4-chloro-2,3-dihydro-3-oxo-2-phenylpyridazine, 5-Amino-4-chloro-2-phenyl-2H-pyridazin-3-one, 5-Amino-4-chloro-2-phenyl-3(2H)-pyridazone, 5-Amino-4-chloro-2-phenyl-3-pyridazinone, BAS 11916H, BAS 13033, Betoxon, Burex, Chloridazon, Chloridazone, HS 119-1, PAC, PAC (pesticide), PCA, PCA (pesticide), Phenazon, Phenazone, Phenazone (herbicide), Phenosane, Pyramin, Pyramin (herbicide), Pyramin FL, Pyramin turbo, Pyramine, Pyrazon, Suzon |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8ClN3O/c11-9-8(12)6-13-14(10(9)15)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,12H2 |
| SMILES | NC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 5-amino-4-chloro-2-phénylpyridazin-3-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 221.64 |
| Poids de la formule | 221.0356 |