Learn More
Sherwood Scientific™ Analyseur de silice M926S
Description
- Méthode de titrage colorimétrique dans laquelle les ions argent sont générés in situ et réagissent avec les ions chlorure.
- Méthode précise et éprouvée pour la concentration en chlorure et en sel.
- Large gamme d’applications, y compris dans les industries cliniques (modèle 926S) et alimentaires.
- Utilisation très facile.
- Dispositifs équipés de sorties série RS232 et USB qui leur permettent d’être reliés à une imprimante appropriée ou d’être interfacés avec un PC équipé du logiciel Active Salt.
- Le logiciel Active Salt peut collecter des données directement à partir d’une balance avec une sortie RS232 ainsi que les résultats de l’analyseur de chlorure.
- Le logiciel peut être configuré par l’opérateur pour répondre aux besoins particuliers du laboratoire.
- DataGate LIMS et lecture automatique de la balance et du code-barres.
- Aucune erreur de transcription
- Pas de temps perdu à faire des calculs manuels.
- Il n’est pas nécessaire de respecter les poids spécifiques de l’échantillon et du diluant.
- Stockage automatique des données et génération de rapports d’analyse.
- Point final détecté avec précision.
- Aucun réactif nécessitant un réétalonnage.
- Économique par test.
Specifications
Specifications
| Taille de l’échantillon | 20 μL à 100 μL |
| Comprend | Câble d’imprimante, tampon acide, étalon, 3 anodes, jeu d’électrodes, 2 béchers marqués, produit de nettoyage des électrodes, agitateur et manuel |
| Tension | 100 à 240 V |