Learn More
Mettler Toledo™ Kit de membrane de chlorure en demi-cellule d’ISE de la série DX : DX235-CI-
Code produit 10448961
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
2 à 13
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
10448961 2 à 13 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10448961 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51340007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    607.20€ / 1 kits
    Économisez 107.80€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Includes
Membrane, solution électrolytique, anneau d’identification (bague d’identification) et manchon adaptateur qui s’adaptent à tout support de titration Mettler Toledo
Pour l’ISE de détection du chlorure.
Il suffit de monter la membrane sur l’axe de votre demi-cellule ISE pour obtenir une nouvelle ISE !
  • Ion de mesure : Cl-
  • Plage de mesure : 1 à 2 x 10⁻⁵ mol/L
  • Plage de température : 0° jusqu'à 80 °C
  • Plage de pH optimale : 2 à 13
  • Type de membrane : solide
  • Matériau de la tige : POM
  • Électrolyte pour électrode de référence : KNO₃ 1 mol/L
  • Solution ISA : KNO₃ 1 mol/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de membranes de chlorure
Type de solution de remplissage 1 mol/l de KNO3 (ISA)
À utiliser avec (application) ISE de détection du chlorure dans l’or
Matériau Membrane : état solide ; arbre : POM
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Plage de pH 2 à 13
Gamme de mesure de concentration 1 à 2 x 10-5 mol/l