Learn More
Palintest™ Réactif DPD 1 pour la détermination du chlore
Code produit 11948067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50/boîte
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11948067 50/boîte 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11948067 Fournisseur Palintest™ Code fournisseur PM011
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Capteurs ChloroSense robustes, fiables et de rechange pour une utilisation avec un instrument de mesure ChloroSense 99359-10.
  • La méthode la plus simple et la plus portative pour des mesures précises du chlore libre et total - avec l’approbation de l’USEPA
  • Electrode de rechange X500
  • 500 capteurs de rechange pour chlore libre et total 
  • Capteurs conditionnés individuellement dans une feuille de métal dessiccante 
Spécification
Quantité 50/boîte