Learn More
Chlormadinone acetate, MedChemExpress
Description
Chlormadinone acetate is a steroidal progestin, with antiandrogen and antiestrogenic effects.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlormadinone acetate |
| CAS | 302-22-7 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C23H29ClO4 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 10 mg/mL (24.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CC([C@@]1(OC(C)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C=C(Cl)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 404.93 |
| Poids de la formule | 404.93 |
| Afficher plus |