Learn More
R&D Systems™ Chlormezanone
Code produit 18742554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18742554 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18742554 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0456/50
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Positive allosteric modulator of benzodiazepine site
Chlormezanone is a anxiolytic and skeletal muscle relaxant that acts at the benzodiazepine site of GABAA receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Chlorophenyl)tetrahydro-3-methyl-4H-1,3-thiazin-4-one-1,1-dioxide
CAS 80-77-3
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Cible GABA-A Receptor Benzodiazepines
Formule moléculaire C11H12ClNO3S
Pureté 0.99