Learn More
Chlormezanone, MedChemExpress
Code produit 16438256
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16438256 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16438256 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0353100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Chlormezanone resembles benzodiazepine. The action of Chlormezanone is similar to benzodiazepine-type agents. Chlormezanone is used as an anxiolytic and a muscle relaxant.
Chlormezanone resembles benzodiazepine. The action of Chlormezanone is similar to benzodiazepine-type agents. Chlormezanone is used as an anxiolytic and a muscle relaxant.
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlormezanone
Forme physique Solid
CAS 80-77-3
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H12ClNO3S
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (365.31 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(CC1)N(C)C(C2=CC=C(Cl)C=C2)S1(=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 273.74
Poids de la formule 273.74
Pourcentage de pureté 99.71%
Qualité Research