Learn More
Dimère de chloro(1,5-cyclooctadiène)iridium(I), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10098691 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10098691 250 mg Flacon en verre 250mg
10704104 1 g Flacon en verre 1g
11955831 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10098691 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 363962500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    108.65€ / 250mg
    Économisez 11.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12112-67-3 | C16H24Cl2Ir2 | 671.70 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12112-67-3
Formule moléculaire C16H24Cl2Ir2
Poids moléculaire (g/mol) 671.70
Numéro MDL MFCD00012414
Clé InChI ZFOUDQNHNLDNLD-MIXQCLKLSA-L
Synonyme chloro 1,5-cyclooctadiene iridium i dimer, bis 1,5-cyclooctadiene diiridium i dichloride, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; dichloride, iridium, di-.mu.-chlorobis 1,2,5,6-.eta.-1,5-cyclooctadiene di, ir2cl2 cod 2, chloro-1,5-cyclooctadiene iridium i dimer, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium 1+
CID PubChem 6436381
Nom IUPAC (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diène;iridium;dichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ir+].[Ir+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spécification
Nom chimique ou matériau chloro(1, 5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Point de fusion 190.0°C
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 671.68
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.