Learn More
Chloro(1,5-cyclooctadiène)(pentaméthylcyclopentadiényl)ruthénium(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15437315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437315 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15437315 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046803.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 92390-26-6 | C18H27ClRu | 379.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92390-26-6
Formule moléculaire C18H27ClRu
Poids moléculaire (g/mol) 379.93
Numéro MDL MFCD07369035
Clé InChI RSZMVRFBKKVJKS-PHFPKPIQSA-M
Nom IUPAC Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
SMILES Cl[Ru++].C1C\C=C/CC\C=C/1.Cc1c(C)c(C)c(C)c1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Point de fusion 143°C to 147°C
Couleur Brun-jaune
Quantité 1 g
Numéro UN UN3395
Synonyme Pentamethylcyclopentadienyl(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II) chloride; RuCl(cod)Cp*
Poids de la formule 379.94
Forme physique Solide cristallin
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloro(pentamethylcyclopentadienyl)(cyclo octadiene) ruthenium(II)