Learn More
Dimère de chloro(1,5-cyclooctadiène)rhodium(I), min. 40,8 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10266600 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10266600 500 mg Flacon en verre 500mg
10492845 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10266600 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211305000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12092-47-6 | C16H24Cl2Rh2 | 493.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12092-47-6
Formule moléculaire C16H24Cl2Rh2
Poids moléculaire (g/mol) 493.08
Numéro MDL MFCD00012415
Clé InChI QSUDXYGZLAJAQU-MIXQCLKLSA-L
Synonyme chloro 1,5-cyclooctadiene rhodium i dimer, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; dichloride, bis 1,5-cyclooctadiene dirhodium i dichloride, 1,5-cyclooctadiene rhodium chloride dimer, ccris 5036, di-?-chlorobis 1,2,5,6-?-1,5-cyclooctadiene diiridium, rhodium-1,5-cyclooctadiene chloride, 1,5-cyclooctadiene-iridium i chloride dimer, chloro 1,5-cyclooctadiene iridium i dimer
CID PubChem 6436379
Nom IUPAC (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diène ; rhodium ; dichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloro(1, 5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Note relative au nom min. 40.8% Rh
Point de fusion 256.0°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.34g/L
Poids de la formule 493.08
Pourcentage de pureté ≥40.8% (RH)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline