Learn More
Dimère de chloro(1,5-cyclooctadiène)rhodium(I), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11375968 250 mg 250mg
11365968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11375968 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010466.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12092-47-6 | C16H24Cl2Rh2 | 493.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12092-47-6
Formule moléculaire C16H24Cl2Rh2
Poids moléculaire (g/mol) 493.08
Numéro MDL MFCD00012415
Clé InChI QSUDXYGZLAJAQU-MIXQCLKLSA-L
Synonyme chloro 1,5-cyclooctadiene rhodium i dimer, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; dichloride, bis 1,5-cyclooctadiene dirhodium i dichloride, 1,5-cyclooctadiene rhodium chloride dimer, ccris 5036, di-?-chlorobis 1,2,5,6-?-1,5-cyclooctadiene diiridium, rhodium-1,5-cyclooctadiene chloride, 1,5-cyclooctadiene-iridium i chloride dimer, chloro 1,5-cyclooctadiene iridium i dimer
CID PubChem 6436379
Nom IUPAC cyclooctadiene rhodium chloride dimer
SMILES [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Point de fusion 243°C (decomposition)
Couleur Jaune à orange
Odeur Odorless
Quantité 250 mg
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,dichloromethane,and methanol; Sparingly soluble in most common solvents.
Poids de la formule 493.08
Forme physique Cristalline