Learn More
Dimère de chloro(1,5-cyclooctadiène)rhodium(I), TRC
Code produit 30350954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350954 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350954 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC293350500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) Dimer
CAS 12092-47-6
Formule moléculaire C16H24Cl2Rh2
Quantité 500 mg
Synonyme (1,5-Cyclooctadiene)Rhodium Chloride Dimer, (1,5-Cyclooctadiene) Rhodium(I) Chloride Dimer, (eta4-1,5-Cyclooctadiene)Rhodium Chloride Dimer, Bis((1,5-cyclooctadiene)(Chloro)Rhodium), Bis((μ-chloro)(eta4-1,5-Cyclooctadiene)Rhodium), Bis(1,5-cyclooctadiene)Dirhodium Dichloride, Bis(chloro(1,5-cyclooctadiene)Rhodium), Bis(chloro(eta4-1,5-cyclooctadiene)rhodium), Bis(cyclooctadiene)Dichlorodirhodium, Bis(cyclooctadienerhodium Chloride), Chlororhodium(1,5-cyclooctadiene) Dimer, Cyclooctadiene Rhodium Chloride Dimer, Di-μ-Chlorobis(1,5-cyclooctadiene)Dirhodium, Di-μ-chlorobis(cyclooctadiene) Dirhodium, Di-μ-chlorobis(eta4-1,5-cyclooctadiene)dirhodium, Di-μ-chlorobis(eta4-1,5-cyclooctadiene)Dirhodium(I), Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-eta)-1,5-cyclooctadiene]Dirhodium, Di-μ-chlorobis[(1,5-cyclooctadiene)Rhodium], Di-μ2-chlorobis(1,5-cyclooctadiene)Dirhodium, Dichlorobis(1,5-cyclooctadiene)Dirhodium, Dichlorobis(1,5-cyclooctadiene)Rhodium(I), Dichlorobis(cyclooctadiene)Dirhodium, Rhodium 1,5-Cyclooctadiene chloride dimer, μ-Chloro(1,5-cyclooctadiene)Rhodium(I) Dimer, Bis(1,5-cyclooctadienedirhodium(I) Chloride)
Formule InChI InChI=1S/2C8H12.2ClH.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
SMILES Cl[Rh].Cl[Rh].C1C\C=C/CC\C=C/1.C2C\C=C/CC\C=C/2
Nom IUPAC chloro patient ;(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diène
Poids moléculaire (g/mol) 493.08
Poids de la formule 491.9365