Learn More
Chloro bis-(4-fluorophényl)méthane, 98 %, Acros Organics
Code produit 10775621 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10775621 10 g Flacon en verre -
10163280 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10775621 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 134960100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Chemische Identifikatoren
CAS 27064-94-4
Formule moléculaire C13H9ClF2
Poids moléculaire (g/mol) 238.66
Numéro MDL MFCD00044329
Clé InChI FHPNLCLHMNPLEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-difluorobenzhydryl chloride, 4,4'-chloromethylene bis fluorobenzene, 1,1'-chloromethylene bis 4-fluorobenzene, chlorobis 4-fluorophenyl methane, 4,4'-difluorodiphenylmethylchloride, chloro bis-4-fluorophenyl methane, bis 4-fluorophenyl chloromethane, 4,4'-difluorobenzhydrylchloride, 1-chloro 4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene, 1-chloro-4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene
CID PubChem 2723773
Nom IUPAC 1-[chloro-(4-fluorophényl)méthyl]-4-fluorobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)F)Cl)F
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2500g/mL
Point d’ébullition 88°C (0.1 Mbar)
Point d’éclair 81°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5560 to 1.558
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.25
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol and,acetone
Poids de la formule 238.66
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.