Learn More
Chlorochlorthalidone, TRC
Product Code. 30135436
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30135436 25 mg 25mg
30132935 100 mg 100mg
30008908 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30135436 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC42752025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16289-13-7
Formule moléculaire C14 H9 Cl2 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 294.13
Synonyme 1H-Isoindol-1-one, 3-(3,4-dichlorophenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-, Phthalimidine, 3-(3,4-dichlorophenyl)-3-hydroxy- (7CI,8CI), (3RS)-3-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxy-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxy-isoindolin-1-one
Nom IUPAC 3-(3,4-dichlorophényl)-3-hydroxy-2H-isoindol-1-one
SMILES OC1(NC(=O)c2ccccc12)c3ccc(Cl)c(Cl)c3
Specifications
Nom chimique ou matériau chloro-Chlorthalidone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H9Cl2NO2/c15-11-6-5-8(7-12(11)16)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)
Poids de la formule 293.001
Pourcentage de pureté >95%