Learn More
Chloro(diéthyl)phosphine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10255771 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10255771 1 g Flacon en verre 1g
10206923 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10255771 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 350310010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.65€
    74.65€ / 1g
    Économisez 16.00€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 686-69-1 | C4H10ClP | 124.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 686-69-1
Formule moléculaire C4H10ClP
Poids moléculaire (g/mol) 124.55
Numéro MDL MFCD00013621
Clé InChI INJBDKCHQWVDGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorodiethylphosphine, diethylchlorophosphine, chloro diethyl phosphine, phosphinous chloride, diethyl, pubchem6480, chloro diethyl phosphane, acmc-1avkn, diethylphosphinous chloride, diethylphosphinous chloride #, chlorodiethyl phosphine
CID PubChem 69639
Nom IUPAC chloro(diéthyl)phosphane
SMILES CCP(CC)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloro(diethyl)phosphine
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0230g/mL
Point d’ébullition 131.0°C to 132.0°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3CH2)2PCl
Indice de réfraction 1.4740 to 1.4760
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.023
Poids de la formule 124.55
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloro(diethyl)phosphine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.