Learn More
β-Chloro-L-alanine, MedChemExpress
Code produit 16475086
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16475086 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16475086 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY107373
MedChemExpress β-Chloro-L-alanine is a bacteriostatic amino acid analog which inhibits a number of enzymes, including threonine deaminase and alanine racemase.
β-Chloro-L-alanine is a bacteriostatic amino acid analog which inhibits a number of enzymes, including threonine deaminase and alanine racemase.
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Chloro-L-alanine
Forme physique Solid
CAS 2731-73-9
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C3H6ClNO2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme L-β-Chloroalanine
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 30 mg/mL (242.84 mM)
SMILES OC([C@@H](N)CCl)=O
Poids moléculaire (g/mol) 123.54
Poids de la formule 123.54
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research