Learn More
α-Chloro-m-xylène, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10386120 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10386120 100 mL Flacon en verre 100mL
10376120 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10386120 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 110161000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 620-19-9 | Molecular Formula: C8H9Cl | Molecular Weight: 140.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-19-9
Formule moléculaire C8H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 140.61
Numéro MDL MFCD00000909
Clé InChI LZBOHNCMCCSTJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methylbenzene, m-xylyl chloride, 3-methylbenzylchloride, alpha-chloro-m-xylene, m-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methyl-benzene, m-chloromethyl toluene, 3-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-3-methyl
CID PubChem 12102
Nom IUPAC 1-(chlorométhyle)-3-méthylbenzène
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Chloro-m-xylene
Note relative au nom 96%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0640g/mL
Point d’ébullition 195.0°C to 196.0°C
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4CH2Cl
Indice de réfraction 1.5335 to 1.5365
Quantité 100 mL
Beilstein 05, 373
Merck Index 15, 10289
Gravité spécifique 1.064
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with absolute alcohol and ether
Poids de la formule 140.61
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • a-Chloro-m-xylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement