Learn More
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene, 97%, ACROS Organics™
Code produit 10793171 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10793171 5 g Flacon en verre 5g
10235990 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10793171 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173510050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 705-29-3
Formule moléculaire C8H6ClF3
Poids moléculaire (g/mol) 194.581
Numéro MDL MFCD00000908
Clé InChI XGASTRVQNVVYIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl benzyl chloride, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl benzotrifluoride, m-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl-benzotrifluoride, benzene, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl, alpha'-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 3-chloromethylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethylbenzylchloride
CID PubChem 69716
Nom IUPAC 1-(chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau α'-Chloro-α, α, α-trifluoro-m-xylene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2C6H4CF3
Indice de réfraction 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Poids de la formule 194.58
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Liquid