Learn More
Chloro(triphenylphosphine)gold(I), 98%, BLD Pharm™
Code produit 31088597
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31088597 5 g
31077699 25 g
31084547 1 g
31082900 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31088597 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1207285g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloro(triphenylphosphine)gold(I)
CAS 14243-64-2
Formule moléculaire C18H15AuClP
Numéro MDL MFCD00009588
Quantité 5 g
SMILES [Au]Cl.P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 494.71
Pourcentage de pureté 98%