Learn More
Chloro(triphénylphosphine)or(I), TRC
Code produit 30356146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30356146 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30356146 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC381300100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloro(triphenylphosphine)gold(I)
CAS 14243-64-2
Formule moléculaire C18H15AuClP
Quantité 100 mg
Synonyme Chloro(triphenylphosphine)gold, (Triphenylphosphine)gold Chloride, (Triphenylphosphine)gold Monochloride, (Triphenylphosphine)gold(1+) Monochloride, (Triphenylphosphine)gold(I) Chloride, AuPPh3Cl, NSC 306388, SKF 40738, Triphenylphosphine Gold Chloride Complex ((C6H5)3P.AuCl), Triphenylphosphineaurous Chloride, Triphenylphosphinechlorogold
Formule InChI InChI=1S/C18H15P.Au.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;;1H/q;+1;/p-1
SMILES [Cl-].[Au+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC or(1+) ;triphénylphosphane ;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 494.71
Poids de la formule 494.0265