Learn More
Acétal diéthylique de chloroacétaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chloroacetaldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 621-62-5 |
| Formule moléculaire | C6H13ClO2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-Diethoxy-2-chloro-1 Ethane, Chloro-acetaldehyde Diethyl Acetal, 1-Chloro-2,2-diethoxyethane, 2-Chloro-1 1-Diethoxyethane, 2-Chloroacetaldehyde Diethyl Acetal, Chloroacetaldehyde Diethyl Acetal, Chloroethanal Diethyl Acetal, Diethoxyethyl Chloride, Monochloroacetaldehyde Diethyl Acetal, NSC 8436 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13ClO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(CCl)OCC |
| Nom IUPAC | 2-chloro-1,1-diéthoxyétane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.62 |
| Poids de la formule | 152.0604 |