Learn More
Chloroacétamidine chlorhydrate, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492597 5 g 5g
11482597 1 g 1g
11402607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14835.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.55€
    81.65€ / 5g
    Économisez 12.90€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10300-69-3 | C2H6Cl2N2 | 128.98 g/mol
Chloroacetamidine hydrochloride is used as a general pharmacophore in delineating characteristics of the amidinotransferase superfamily.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de chloroacétamidine est utilisé comme pharmacophore général pour délimiter les caractéristiques de la superfamille de l’amidinotransférase.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10300-69-3
Formule moléculaire C2H6Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 128.98
Numéro MDL MFCD00053013
Clé InChI GUPOZVHRTJYZCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroacetamidine hydrochloride, 2-chloroacetimidamide hydrochloride, 2-chloroethanimidamide hydrochloride, 2-chloroacetamidine hydrochloride, 2-chloroacetamidine hcl, 2-chloroacetamidine monohydrochloride, 2-chloroacetamidinehydrochloride, ethanimidamide, 2-chloro-, monohydrochloride, chloracetamidine hydrochloride, chloroacetamidinehcl
CID PubChem 2776957
Nom IUPAC 2-chloroéthanimidamide;chloridrate
SMILES [H+].[Cl-].NC(=N)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroacetamidine hydrochloride
Point de fusion 97°C to 103°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3678354
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 129
Pourcentage de pureté 96%