Learn More
Acide chloroacétique, 99 %, flocons, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10335790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
4 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
4kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10335790 250 g Flacon en plastique 250g
10550001 1 kg Flacon en plastique 1kg
10753831 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10020900 4 kg Flacon en plastique 4kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10335790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108512500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.40€
    17.65€ / 250g
    Économisez 2.75€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 79-11-8 | C2H3ClO2 | 94.5 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-11-8
Formule moléculaire C2H3ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 94.5
Numéro MDL MFCD00002683
Clé InChI FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
CID PubChem 300
ChEBI CHEBI:27869
Nom IUPAC acide 2-chloroacétique
SMILES C(C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroacetic acid
Note relative au nom 99%
Informations sur la décomposition 250°C
Point de fusion 61.0°C to 63.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.5800g/mL
Point d’ébullition 189.0°C
Point d’éclair 126°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire ClCH2CO2H
Quantité 250 g
Beilstein 02, 194
Merck Index 15, 2112
Gravité spécifique 1.58
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether
Viscosité 1.29 Pas (100°C)
Poids de la formule 94.5
Tension de vapeur 0.75 mmHg at 20°C
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.