Learn More
Acide chloroacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490373 1000 g 1000g
11400383 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490373 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11482.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.80€
    47.65€ / 1000g
    Économisez 8.15€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 79-11-8 | C2H3ClO2 | 94.494 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’acide chloroacétique est utilisé dans la production de produits pharmaceutiques, de colorants, de détergents, de caféine synthétique, de glycine et d’acide thioglycolique et agit comme stabilisant de PVC. Il agit comme précurseur du glyphosate et de l’adrénaline. Il sert également de conservateur et de bactériostat. De plus, il est utilisé comme agents actifs de surface et produits chimiques photosensibles. Il est également utilisé dans l’O-alkylation du salicylaldéhyde et comme composant actif dans les cosmétiques. En outre, il est impliqué dans la préparation des agents épaississants carboxyméthylcellulose et carboxyméthylamidon.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’acétone, l’éther diéthylique, le benzène, le chloroforme et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-11-8
Formule moléculaire C2H3ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 94.494
Numéro MDL MFCD00002683
Clé InChI FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
CID PubChem 300
ChEBI CHEBI:27869
Nom IUPAC acide 2-chloroacétique
SMILES C(C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroacetic acid
Point de fusion 60°C to 63°C
Densité 1.404
pH <1.0
Point d’ébullition 189°C
Point d’éclair 126°C (258°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire ClCH2CO2H
Quantité 1000 g
Numéro UN UN1751
Beilstein 605438
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2112
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,acetone,diethyl ether,benzene,chloroform and ethanol.
Poids de la formule 94.5
Pourcentage de pureté 99%