Learn More
Acide chloroacétique, ACS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348878
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
4 x 500 g
Conditionnement:
100g
2000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11348878 100 g 100g
11368878 500 g 500g
11358878 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11348878 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041724.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 79-11-8 | C2H3ClO2 | 94.494 g/mol
Chloroacetic acid is used in the production of pharmaceuticals, dyes, detergents, synthetic caffeine, glycine and thioglycolic acid, which acts as a stabilizer in PVC. It acts as a precursor to glyphosate and adrenaline. It also serves as a preservative and bacteriostat. Further, it is used as surface active agents and photosensitive chemicals. It is also used in the O-alkylation of salicylaldehyde and an active component in cosmetics. In addition, it is involved in the preparation of thickening agent carboxymethyl cellulose and carboxymethyl starch.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-11-8
Formule moléculaire C2H3ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 94.494
Numéro MDL MFCD00002683
Clé InChI FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
CID PubChem 300
ChEBI CHEBI:27869
Nom IUPAC acide 2-chloroacétique
SMILES C(C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroacetic acid
Point de fusion 60°C to 63°C
Couleur Blanc
Densité 1.404 g/mL
pH <1.0
Point d’ébullition 189°C
Point d’éclair 126°C (258°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire ClCH2CO2H
Quantité 100 g
Numéro UN UN1751
Beilstein 605438
Merck Index 14,2112
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,acetone,diethyl ether,benzene,chloroform and ethanol.
Poids de la formule 94.5
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ACS
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.