Learn More
Sel de sodium de l'acide chloroacétique, 98 %
Code produit 10110862 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10110862 5 g Flacon en verre 5g
10085680 500 g Flacon en verre 500g
10473925 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10110862 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 404410050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 3926-62-3 | C₂H₂ClNaO₂ | 116,48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3926-62-3
Formule moléculaire C2H2ClNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 116.48
Numéro MDL MFCD00002684
Clé InChI FDRCDNZGSXJAFP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloroacetate, chloroacetic acid sodium salt, monoxone, acetic acid, chloro-, sodium salt, dow defoliant, sodium monochloroacetate, smca, sodium monochloracetate, caswell no. 755a, chloroctan sodny czech
CID PubChem 23665759
Nom IUPAC 2-chloroacétate de sodium
SMILES C(C(=O)[O-])Cl.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroacetic acid sodium salt
Note relative au nom 98%
Point de fusion 199.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2ClCOONa
Quantité 5 g
Merck Index 15, 2112
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water: 440g/L (20°C).. Other solubilities: slightly soluble in methanol., insoluble in acetone, benzene, ether, ccl4.
Poids de la formule 116.48
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chloroacetic acid sodium salt
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
RUO– À des fins de recherche uniquement