Learn More
Chloroacetic Acid, TRC
Code produit 30133774
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133774 10 g 10g
30041001 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133774 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36336510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-11-8
Formule moléculaire C2 H3 Cl O2
Poids moléculaire (g/mol) 94.5
Synonyme Acetic acid, chloro- (8CI,9CI), 2-Chloroacetic acid, Chloracetic acid, Chloroacetic acid, Chloroethanoic acid, MCA, MCAA, MKhUK, Monochloroacetic acid, Monochloroethanoic acid, NSC 142, NSC 42970, α-Chloroacetic acid
Nom IUPAC 2-chloroacetic acid
SMILES OC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroacetic acid
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Poids de la formule 93.9822
Pourcentage de pureté >95%