Learn More
Anhydride chloroacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10279450 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10279450 25 g Flacon en verre 25g
10538702 100 g Flacon en verre 100g
10474115 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10279450 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 404420250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 541-88-8 | C4H4Cl2O3 | 170.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-88-8
Formule moléculaire C4H4Cl2O3
Poids moléculaire (g/mol) 170.97
Numéro MDL MFCD00000929
Clé InChI PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroacetic anhydride, chloracetic anhydride, monochloroacetic acid anhydride, 2-chloroacetic anhydride, chloroacetic acid anhydride, chloroacetyl anhydride, acetic acid, chloro-, anhydride, unii-8q7txh7r5f, monochloroacetic anhydride, 8q7txh7r5f
CID PubChem 10946
Nom IUPAC (2-chloroacétyl) 2-chloroacétate
SMILES ClCC(=O)OC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau chloroacetic anhydride
Point de fusion 51°C to 59°C
Couleur Marron
Point d’ébullition 203°C
Point d’éclair 143°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (ClCH2CO)2O
Quantité 25 g
Beilstein 02, 199
Fieser 01,129
Merck Index 15, 2113
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: freely soluble in ether and chloroform,slightly soluble in benzene,practically insoluble in cold ligroin
Poids de la formule 170.98
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux, morceaux ou masse de fusion faible