Learn More
Anhydride chloroacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11447886 25 g 25g
11457886 100 g 100g
11467886 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11447886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14015.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 541-88-8 | C4H4Cl2O3 | 170.97 g/mol
Chloroacetic anhydride has been used in the synthesis of 3,3?-bis(sulfonato)-4,4?-bis(chloroacetamido)azobenzene (BSBCA), a water-soluble, thiol-reactive and photo-switchable cross-linker, D,L-7-azatryptophan, 2-methyl-[3,4-di-O-acetyl-6-O-(chloroacetyl)-1,2-dideoxy-α-D-glucopyrano]-[2?,1?:4,5]-2-oxazoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride chloroacétique a été utilisé dans la synthèse de 3,3′-bis(sulfonato)-4,4′-bis(chloroacétamido)azobenzène (BSBCA), un interlinker hydrosoluble, réactif au thiol et photocommutable, D,L-7-azatryptophane, 2-méthyl-[3,4-di-O-acétyl-6-O-(chloroacétyl)-1,2-didésoxy-α-D-glucopyrano]-[2′,1′:4,5]-2-oxazoline.
Solubilité
Librement soluble dans l’éther, le chloroforme. Légèrement soluble dans le benzène. Insoluble dans la ligroïne froide
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’agent oxydant, les bases, les amines, les alcools, l’eau/l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-88-8
Formule moléculaire C4H4Cl2O3
Poids moléculaire (g/mol) 170.97
Numéro MDL MFCD00000929
Clé InChI PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroacetic anhydride, chloracetic anhydride, monochloroacetic acid anhydride, 2-chloroacetic anhydride, chloroacetic acid anhydride, chloroacetyl anhydride, acetic acid, chloro-, anhydride, unii-8q7txh7r5f, monochloroacetic anhydride, 8q7txh7r5f
CID PubChem 10946
Nom IUPAC (2-chloroacétyl) 2-chloroacétate
SMILES ClCC(=O)OC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroacetic anhydride
Point de fusion 56°C to 59°C
Point d’ébullition 110°C to 112°C (10 mmHg)
Point d’éclair 143°C (289°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 774533
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,2113
Informations sur la solubilité Freely soluble in ether, chloroform; Slightly soluble in benzene; Insoluble in cold ligroin
Poids de la formule 170.98
Pourcentage de pureté 97%