Learn More
Chloroacétone, 95 %, stab. avec 0,1 % d’huile de soja époxydée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490980
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490980 1000 g 1000g
11471890 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490980 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11922.0B
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 78-95-5 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
Chloroacetone was used in the synthesis of double-chain nonionic surfactants with an acid decomposition function via acid-catalyzed condensation with fatty alcohols (octyl, decyl and dodecyl). It was also used in the synthesis of meso-tetramethyl tetrakis-(4-phenoxy acetone)calix[4]pyrrole. It can also be used to make dye couplers for color photography and used in the Feist-Benary synthesis of furans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La chloroacétone a été utilisée dans la synthèse de surfactants non ioniques à double chaîne avec une fonction de décomposition acide par condensation catalysée par des acides avec des alcools gras (octyl, décyl et dodécyl). Elle a également été utilisée dans la synthèse du méso-tétraméthyle tétrakis-(4-phénoxy acétone)calix[4]pyrrole. Elle peut également être utilisée pour fabriquer des coupleurs de colorants pour la photographie couleur et pour la synthèse Feist-Benary des furanes.
Solubilité
Soluble dans l’eau (124 g/l), l’éther et le chloroforme.
Remarques
Réfrigéré. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Ne pas stocker avec des matériaux fortement basiques ou oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-95-5
Formule moléculaire C3H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 92.52
Numéro MDL MFCD00000936
Clé InChI BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
ChEBI CHEBI:47220
SMILES CC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroacetone
Note relative au nom Stabilized with 0.1% epoxidized soybean oil
Point de fusion -45°C
Densité 1.161
pH 4.3
Point d’ébullition 118°C to 120°C
Point d’éclair 40°C (104°F)
Plage de pourcentage du dosage 95%, Stabilized with 0.1% Epoxidized Soybean Oil
Odeur Pungent
Formule linéaire ClCH2COCH3
Indice de réfraction 1.434
Quantité 1000 g
Numéro UN UN1695
Beilstein 605369
Merck Index 14,2114
Synonyme chloroacetone, chloropropanone, acetonyl chloride, monochloroacetone, tonite, 2-propanone, 1-chloro, chloro-2-propanone, 1-chloroacetone, chloromethyl methyl ketone, 1-chloro-2-propanone
Informations sur la solubilité Soluble in water (124g/L),ether and chloroform.
Nom IUPAC 1-chloropropan-2-one
CID PubChem 6571
Poids de la formule 92.53
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroacetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroacetone