Learn More
Chloroacétone, 96 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10582961 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
250mL
25mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10582961 25 mL Flacon en verre 25mL
10752791 250 mL Flacon en verre 250mL
10255940 1 L Flacon en verre 1L
10697953 5 L Récipient en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10582961 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173470250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 78-95-5 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-95-5
Formule moléculaire C3H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 92.52
Numéro MDL MFCD00000936
Clé InChI BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroacetone, chloropropanone, acetonyl chloride, monochloroacetone, tonite, 2-propanone, 1-chloro, chloro-2-propanone, 1-chloroacetone, chloromethyl methyl ketone, 1-chloro-2-propanone
CID PubChem 6571
ChEBI CHEBI:47220
Nom IUPAC 1-chloropropan-2-one
SMILES CC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroacetone
Note relative au nom Stabilized
Point de fusion -44.5°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 1.1600g/mL
Point d’ébullition 119.0°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2COCH3
Indice de réfraction 1.4310 to 1.4330
Quantité 25 mL
Beilstein 01, 653
Merck Index 15, 2114
Gravité spécifique 1.16
Informations sur la solubilité Solubility in water: 124g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Stabilisateur 0.1% epoxidized soybean oil
Viscosité 1.11 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 92.52
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroacetone, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.