Learn More
Anhydride de chloroacétyl, TRC
Product Code. 30353662
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30353662 10 g -
30366460 1 g 1g
30350733 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30353662 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC32720510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 541-88-8
Formule moléculaire C4H4Cl2O3
Poids moléculaire (g/mol) 170.98
Synonyme Bischloroacetic Acid Anhydride, Chloroacetic Acid Anhydride, Chloroacetic Anhydride, alpha,alpha'-Dichloroacetic Anhydride, NSC 71207
Nom IUPAC (2-chloroacétyl) 2-chloroacétate
SMILES O=C(OC(=O)CCl)CCl
Specifications
Nom chimique ou matériau Chloroacetyl Anhydride
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C4H4Cl2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
Poids de la formule 169.9537