Learn More
Anhydride de chloroacétyl, TRC
Code produit 30366460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366460 1 g 1g
30353662 10 g -
30350733 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30366460 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3272051G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-88-8
Formule moléculaire C4H4Cl2O3
Poids moléculaire (g/mol) 170.98
Synonyme Bischloroacetic Acid Anhydride, Chloroacetic Acid Anhydride, Chloroacetic Anhydride, alpha,alpha'-Dichloroacetic Anhydride, NSC 71207
Nom IUPAC (2-chloroacétyl) 2-chloroacétate
SMILES O=C(OC(=O)CCl)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroacetyl Anhydride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H4Cl2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
Poids de la formule 169.9537