Learn More
Perméthrine rac-trans chloroacétylénique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chloroacetylenic rac-trans Permethrin |
| CAS | 65133-01-9 |
| Formule moléculaire | C21H19ClO3 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | rac-trans-3-(Chloroethynyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (3-Phenoxyphenyl)methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H19ClO3/c1-21(2)18(11-12-22)19(21)20(23)24-14-15-7-6-10-17(13-15)25-16-8-4-3-5-9-16/h3-10,13,18-19H,14H2,1-2H3/t18-,19+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@H](C#CCl)[C@@H]1C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2 |
| Nom IUPAC | (3-phénoxyphényl)méthyl (1S,3S)-3-(2-chloroéthynyl)-2,2-diméthylcyclopropane-1-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 354.83 |
| Poids de la formule | 354.1023 |