Learn More
Chlorobenzène, 99,8 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10532574 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10532574 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10724124 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10532574 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 396971000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    89.65€ / 100mL
    Économisez 19.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112.556 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-90-7
Formule moléculaire C6H5Cl
Poids moléculaire (g/mol) 112.556
Numéro MDL MFCD00000530
Clé InChI MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
CID PubChem 7964
ChEBI CHEBI:28097
Nom IUPAC chlorobenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorobenzene
Point de fusion -45.0°C
Note relative au nom Extra Dry
Couleur Incolore
Densité 1.1075g/mL
Quantité 100 mL
Point d’éclair 23°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5230 to 1.5250
Résidus après évaporation 0.001% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Gravité spécifique 1.1075
Formule linéaire C6H5Cl
Viscosité 0.8 mPa.s (20°C)
Numéro UN 1134
Eau 0.005% Max. (Coulometric)
Merck Index 15, 2122
Point d’ébullition 131.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Poids de la formule 112.56
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.