Learn More
Chlorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Chlorobenzene is used in organic synthesis and dyestuffs. It is also used as a solvent for adhesives, drugs, rubber, paints and dry cleaning, and as a fiber-swelling agent in textile processing. It is utilized in chemoenzymatic synthesis of (+)-aspicilin and cyclohexane by hydrogenation over colloidal Pt nanocatalysts under ambient conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorobenzène est utilisé dans la synthèse organique et les colorants. Il est également utilisé comme solvant pour les adhésifs, les médicaments, le caoutchouc, les peintures et le nettoyage à sec, et comme agent de gonflement des fibres dans le traitement des textiles. Il est utilisé dans la synthèse chimioenzymatique de (+)-aspiciline et de cyclohexane par hydrogénation sur des nanocatalyseurs Pt colloïdaux dans des conditions ambiantes.
Solubilité
Miscible avec l‘alcool, le chloroforme, l‘éther diéthylique et le benzène. Légèrement non miscible avec l‘eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorobenzene |
| Point de fusion | -45°C |
| Densité | 1.106 |
| Quantité | 2500 mL |
| Odeur | Aromatic |
| Indice de réfraction | 1.524 |
| Numéro UN | UN1134 |
| Beilstein | 605632 |
| Merck Index | 14,2121 |
| Point d’ébullition | 132°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Chlorobenzene
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Chlorobenzene