Learn More
Chlorobenzène-d5, 99 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449940 5 g 5g
11439940 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11449940 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044712.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 3114-55-4 | C6H5Cl | 117.587 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3114-55-4
Formule moléculaire C6H5Cl
Poids moléculaire (g/mol) 117.587
Numéro MDL MFCD00000531
Clé InChI MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
Synonyme chlorobenzene-d5, chloro 2h5 benzene, 1-chloro 2 h? benzene, chlorobenzene d5, benzene-d5, chloro, 2h5 phenyl chloride, 1-chloro 2h5 benzene, benzene-d5-, chloro, chlorobenzene, perdeutero, chlorobenzene-d5, 99 atom % d
CID PubChem 575975
Nom IUPAC 1-chloro-2,3,4,5,6-pentadeutériobenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorobenzene-d5
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,157 g/ml
Point d’éclair 24°C (75°F)
Odeur Aromatique
Indice de réfraction 1,522
Quantité 5 g
Point d’ébullition 130°C
Numéro UN UN1134
Beilstein 1866335
Informations sur la solubilité Not miscible with water.
Poids de la formule 117.6
Pourcentage de pureté 99%