Learn More
Chlorobenzène D5 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorobenzene D5 |
| CAS | 3114-55-4 |
| Solvant ou matrice | Méthanol |
| Formule moléculaire | C6 2H5 Cl |
| Quantité | 1 mL |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H] |
| Nom IUPAC | 1-chloro-2,3,4,5,6-pentadénobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 117.59 |
| Poids de la formule | 117,0394 g/mol |