Learn More
Chlorobenzène, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10273800 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10273800 25 L Boîte métallique 25L
11448982 1 L Flacon en verre ambré 1L
10550911 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10243660 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10273800 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/4680/25
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 108-90-7
Formule moléculaire C6H5Cl
Poids moléculaire (g/mol) 112.56
Numéro MDL 530
Clé InChI MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC chlorobenzène
SMILES ClC1=CC=CC=C1
Spécification
Point de fusion -45°C
Quantité 25 L
Conditionnement Boîte métallique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 12mbar at 20°C
Viscosité 0.8 mPaS at 20°C
Point d’ébullition 131°C
Poids de la formule 112.56g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorobenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.