Learn More
Chlorobenzène, ReagentPlus™, 99 %, Solstice
Product Code. 15610950 Shop All Solstice Research Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Boîte en acier inoxydable
Flacon en verre
Unit Size:
1L
2.50L
20L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
15610950 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15600950 1 L Flacon en verre 1L
15620950 20 L Boîte en acier inoxydable 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15610950 Supplier Fluka Supplier No. 1013892.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.00€
    56.98€ / 2.5L
    Économisez 12.02€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-90-7
Formule moléculaire C6H5Cl
Poids moléculaire (g/mol) 112.556
Numéro MDL MFCD00000530
Clé InChI MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
CID PubChem 7964
ChEBI CHEBI:28097
Nom IUPAC chlorobenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Chlorobenzene
Point de fusion -45 °C
Couleur Incolore
Densité 1,106g/mL à 25 °C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.071
Point d’éclair 27 °C (80,6 °F)
Température d’allumage 1178 °F
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.524(lit.)
Tension de vapeur 11,8 mmHg (25 °C)
Numéro UN UN1134
Beilstein 605632
Point d’ébullition 130 °C à 132 °C
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau, 0,207 g/L à 20 °C
Poids de la formule 112,56g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chlorobenzene
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.