Learn More
Chlorobenzène, qualité spectrophotométrique, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1 pièce
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15461107 500 mL 500mL
15471107 1 L 1L
15481107 4 x 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15461107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022921.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112.556 g/mol
Chlorobenzene is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-90-7
Formule moléculaire C6H5Cl
Poids moléculaire (g/mol) 112.556
Numéro MDL MFCD00000530
Clé InChI MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
CID PubChem 7964
ChEBI CHEBI:28097
Nom IUPAC chlorobenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorobenzene
Point de fusion °C to 45°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 1.106
Quantité 500 mL
Point d’éclair 28°C (82°F)
Odeur Aromatic
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.524
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Tension de vapeur 12 hPa (9mm Hg) at 20°C
Beilstein 605632
Point d’ébullition 132°C
Informations sur la solubilité Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 112.56
Qualité Spectrophotométrique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorobenzene