Learn More
Chlorobenzène, TRC
Code produit 30135714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
500 g
Conditionnement:
500g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135714 50 g 50g
30135529 500 g 500g
17924105 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135714 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36453050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-90-7
Formule moléculaire C6 H5 Cl
Poids moléculaire (g/mol) 112.56
Synonyme Chlorobenzene, CP 27, Chlorobenezene, IP Carrier T 40, MCB, Monochlorobenzene, NSC 8433, Phenyl chloride, Tetrosin SP
Nom IUPAC chlorobenzène
SMILES Clc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorobenzene
Quantité 50 g
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Poids de la formule 112.008
Pourcentage de pureté >95%