Learn More
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495640 1 g 1g
11405650 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495640 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25894.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 263369-88-6 | C18H17ClO2P- | 331.756 g/mol
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine is used as a reactant for cycloadditions reactions, asymmetric hydrogenation and allylic substitution, asymmetric hydrogenation of imines and olefins. It is also used as a reactant for synthesis of ferrocene-based chiral diphosphine, catalysts for C-C cross coupling reactions, palladium complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La chlorobis(2-méthoxyphényl)phosphine est utilisée comme réactif pour les réactions de cycloadditions, l’hydrogénation asymétrique et la substitution allylique, l’hydrogénation asymétrique des imines et des oléfines. Elle est également utilisée comme réactif pour la synthèse de la diphosphine chirale à base de ferrocène et comme catalyseur pour les réactions de raccord en croix C-C, les complexes de palladium.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les bases, l’eau / l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 263369-88-6
Formule moléculaire C18H17ClO2P-
Poids moléculaire (g/mol) 331.756
Numéro MDL MFCD08064037
Clé InChI WVGQIZOJKMMSSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-methoxyphenyl chlorphosphine, acmc-20alnz, phosphinous chloride,p,p-bis 2-methoxyphenyl
CID PubChem 57371085
SMILES COC1=CC=CC=C1C2=C(P[Cl-]C=C2)C3=CC=CC=C3OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine
Point de fusion 111°C to 114°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 280.69
Pourcentage de pureté ≥98%