Learn More
Chlorobis(3,5-diméthylphényl)phosphine, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11445630
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11445630
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H25885.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 74289-57-9 | C16H18ClP | 276.744 g/mol
Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine is used in the synthesis of (S)- and (R)-2,2?-Bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphinoyl]-5,5?,6,6?,7,7?,8,8?-octahydro-1,1?-binaphthyl (Xyl-H 8 -BINAPO).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La chlorobis(3,5-diméthylphényl)phosphine est utilisée dans la synthèse de (S)- et (R)-2,2′-Bis[bis(3,5-diméthylphényl)phosphinoyl]-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octahydro-1,1′-binaphthyl (Xyl-H 8 -BINAPO).
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez loin des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74289-57-9
Formule moléculaire C16H18ClP
Poids moléculaire (g/mol) 276.744
Numéro MDL MFCD01630841
Clé InChI FCEBDAANWYNQMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 3,5-dimethylphenyl chlorophosphine, chlorobis 3,5-dimethylphenyl phosphine, chlorobis 3,5-dimethylphenyl phosphane, chloro-bis 3,5-dimethylphenyl phosphane, bis 3,5-dimethylphenyl phosphinous chloride, phosphinous chloride, bis 3,5-dimethylphenyl, bis 3,5-dimethylphenyl chlorophosphine, tech, phosphinous chloride,p,p-bis 3,5-dimethylphenyl
CID PubChem 4187520
Nom IUPAC chloro-bis(3,5-diméthylphényl)phosphane
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC(=CC(=C2)C)C)Cl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 276.75
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique