Learn More
Chlorobis(4-fluorophényl)méthane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane |
| CAS | 27064-94-4 |
| Formule moléculaire | C13 H9 Cl F2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H9ClF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(Cl)c2ccc(F)cc2 |
| Nom IUPAC | 1-[chloro-(4-fluorophényl)méthyl]-4-fluorobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 238.66 |
| Poids de la formule | 238.0361 |