Learn More
Chlorobis[4 -(trifluorométhyl)phényl]phosphine 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11405640 5 g 5g
11495630 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11405640 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25888.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13685-24-0 | C14H8ClF6P | 356.632 g/mol
Chlorobis[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine is a reactant in the synthesis of green phosphorescent OLEDs(based on a novel iridium complex).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorobis[4-(trifluorométhyl)phényl]phosphine est un réactif dans la synthèse d’OLED phosphorescents verts (à partir d’un nouveau complexe iridium).
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez loin des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13685-24-0
Formule moléculaire C14H8ClF6P
Poids moléculaire (g/mol) 356.632
Numéro MDL MFCD04972304
Clé InChI PBLUOOURLNAOAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 4-trifluoromethylphenyl chlorophosphine, chlorobis 4-trifluoromethyl phenyl phosphine, bis 4-trifluoromethyl phenyl chlorophosphine, chlorobis 4-trifluoromethyl phenyl phosphane, acmc-20alnb, chloro-bis 4-trifluoromethyl phenyl phosphane
CID PubChem 4379933
Nom IUPAC chloro-bis[4-(trifluorométhyl)phényl]phosphane
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)P(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorobis[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Point d’ébullition 110°C (0.4 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 356.64
Pourcentage de pureté 97%