Learn More
Dimère de chlorobis(cyclooctène)iridium(I), Ir nominalement 42,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15476645 1 g 1g
15486645 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476645 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044966.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12246-51-4 | C32H56Cl2Ir2-2 | 896.134 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12246-51-4
Formule moléculaire C32H56Cl2Ir2-2
Poids moléculaire (g/mol) 896.134
Numéro MDL MFCD00213465
Clé InChI CJJIQMGSHWWMCK-XFCUKONHSA-L
Synonyme chlorobis cyclooctene iridium i dimer, di-mu-chlorotetrakis cyclooctene diiridium i, bis cyclooctene iridium i chloride, dimer, chlorobis cyclooctene-iridium i dimer, chlorobis cyclooctene iridium dimer, di-mu-chlorobis cyclooctene iridium i
CID PubChem 91972094
Nom IUPAC cyclooctène ; iridium ; dichlorure
SMILES C1CCCC=CCC1.C1CCCC=CCC1.C1CCCC=CCC1.C1CCCC=CCC1.[Cl-].[Cl-].[Ir].[Ir]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorobis (cyclooctene)iridium (I) dimer
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents.
Poids de la formule 896
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir nominalement 42,9 %