Learn More
Dimère de chlorobis(cyclooctène)rhodium(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10602233 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10602233 500 mg Flacon en verre 500mg
10008881 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10602233 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369375000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 12279-09-3 | C32H56Cl2Rh2 | 717.51 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12279-09-3
Formule moléculaire C32H56Cl2Rh2
Poids moléculaire (g/mol) 717.51
Numéro MDL MFCD00013287
Clé InChI GQPAPAIPOLEZHT-XFCUKONHSA-L
Synonyme chlorobis cyclooctene rhodium i dimer, chlorobis cyclooctene rhodium dimer
CID PubChem 53384308
Nom IUPAC Cyclooctène ;rhodium ;dichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Point de fusion 187.0°C to 191.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 717.52
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.