Learn More
Dimère de chlorobis(éthylène)rhodium(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15411537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15411537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15411537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039291.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
CAS 12081-16-2
Formule moléculaire C8H16Cl2Rh2
Numéro MDL MFCD00013206
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme chlorobis ethylene rhodium i dimer, dichlorotetra ethylene dirhodium i
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in ethanol,acetone,dioxane,chloroform and dichloromethane. Insoluble in water.
Clé InChI OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L
SMILES Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C
Nom IUPAC éthène;rhodium;dichlorure
Poids moléculaire (g/mol) 388.93
CID PubChem 45357812
Poids de la formule 388.93
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre