Learn More
Dimer chlorobis(éthylène)rhodium(I), TRC
Code produit 30180431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180431 100 mg 100mg
30179798 500 mg 500mg
30180298 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180431 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC984708100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12081-16-2
Formule moléculaire C8H16Cl2Rh2
Poids moléculaire (g/mol) 388.93
Synonyme Di-μ-chlorotetrakis(η2-ethene)dirhodium, Bis((μ-chloro)bis(ethylene)rhodium);
Nom IUPAC Rhodium, di-μ-chlorotétrakis(η2-éthène)di- (9CI, ACI)
SMILES C=C.C=C.[][Rh](Cl1)([])Cl[Rh]1([])[].C=C.C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorobis(ethylene)rhodium(I) Dimer
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/4C2H4.2ClH.2Rh/c4*1-2;;;;/h4*1-2H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Poids de la formule 387.87